Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universal Platform Klemmer til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers
Artikelnummer. 10474992 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Flaskeklemme
Kolbeklemmesæt
Mikropladeklemme
Holder:
1 L Erlenmeyer-flaske
125 ml Erlenmeyer-flaske
2 l Erlenmeyerkolbe
25 ml Erlenmeyer-kolbe
250/300 ml Erlenmeyer-flaske
2800 ml Fernbach-flaske
4 l Erlenmeyerkolbe
5 l Erlenmeyerkolbe
50 ml Erlenmeyer-flaske
500 ml Erlenmeyer-kolbe
6 l Erlenmeyerkolbe
Flasker
Mikroplader
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Holder Pakningsstørrelse
10474992 Flaskeklemme 25 ml Erlenmeyer-kolbe Hver
10525433 Flaskeklemme 50 ml Erlenmeyer-flaske Hver
10729273 Flaskeklemme 125 ml Erlenmeyer-flaske Hver
11821271 Flaskeklemme 250/300 ml Erlenmeyer-flaske Hver
10535433 Flaskeklemme 500 ml Erlenmeyer-kolbe Hver
10084032 Flaskeklemme 1 L Erlenmeyer-flaske Hver
10452902 Flaskeklemme 2 l Erlenmeyerkolbe Hver
10462902 Flaskeklemme 2800 ml Fernbach-flaske Hver
11826763 Mikropladeklemme Mikroplader Hver
12682785 Flaskeklemme 4 l Erlenmeyerkolbe Hver
12692785 Flaskeklemme 6 l Erlenmeyerkolbe Hver
11910398 Flaskeklemme 5 l Erlenmeyerkolbe Hver
10338922 Kolbeklemmesæt Flasker Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10474992 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 236010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00 DKK
    434.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.03 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sikre fartøjer ved hjælp af disse universelle platformsklemmer til orbital shakers.
Sikre fartøjer ved hjælp af Thermo Scientific™ Universal Platform Klemmer til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er disse orbital shakers, platforme og tilbehør det optimale valg til et travlt laboratorium.
Flask Clamp Starter Kit inkluderer:
  • (1) mikropladeklemme
  • (2) 25 ml kolbeklemmer
  • (2) 50 ml kolbeklemmer
  • (2) 125 ml kolbeklemmer
  • (4) 250/300 ml kolbeklemmer
  • (4) 500 ml kolbeklemmer
  • (2) 1L kolbeklemmer
  • (2) 2L kolbeklemmer
  • Udskiftningsskruer
Bemærk:
Udskiftningsskruer fås også separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 25 ml Erlenmeyer-kolbe
Produkttype Flaskeklemme
Til brug med (udstyr) MaxQ™ 8000 Shaker