Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universal Platform Klemmer til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Sikre fartøjer ved hjælp af Thermo Scientific™ Universal Platform Klemmer til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er disse orbital shakers, platforme og tilbehør det optimale valg til et travlt laboratorium.
Flask Clamp Starter Kit inkluderer:
- (1) mikropladeklemme
- (2) 25 ml kolbeklemmer
- (2) 50 ml kolbeklemmer
- (2) 125 ml kolbeklemmer
- (4) 250/300 ml kolbeklemmer
- (4) 500 ml kolbeklemmer
- (2) 1L kolbeklemmer
- (2) 2L kolbeklemmer
- Udskiftningsskruer
Bemærk:
Udskiftningsskruer fås også separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 2 l Erlenmeyerkolbe |
| Produkttype | Flaskeklemme |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ™ 8000 Shaker |