Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universal Platform Klemmer til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers
Artikelnummer. 10338922 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttype:
Flaskeklemme
Kolbeklemmesæt
Mikropladeklemme
Skumindsats
Holder:
1 l Erlenmeyerkolbe
125 ml Erlenmeyerkolbe
2 l Erlenmeyerkolbe
25 ml Erlenmeyerkolbe
250/300 ml Erlenmeyerkolbe
2800 ml Fernbach-kolbe
4 l Erlenmeyerkolbe
5 l Erlenmeyerkolbe
50 ml Erlenmeyerkolbe
500 ml Erlenmeyerkolbe
6 l Erlenmeyerkolbe
Flasker
Hætteglas, rør
Mikroplader
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 5
Product Code. 10338922
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 236099
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sikre fartøjer ved hjælp af disse universelle platformsklemmer til orbital shakers.
Sikre fartøjer ved hjælp af Thermo Scientific™ Universal Platform Klemmer til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er disse orbital shakers, platforme og tilbehør det optimale valg til et travlt laboratorium.
Flask Clamp Starter Kit inkluderer:
  • (1) mikropladeklemme
  • (2) 25 ml kolbeklemmer
  • (2) 50 ml kolbeklemmer
  • (2) 125 ml kolbeklemmer
  • (4) 250/300 ml kolbeklemmer
  • (4) 500 ml kolbeklemmer
  • (2) 1L kolbeklemmer
  • (2) 2L kolbeklemmer
  • Udskiftningsskruer
Bemærk:
Udskiftningsskruer fås også separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Holder Flasker
Produkttype Kolbeklemmesæt
Til brug med (udstyr) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000