Få mere at vide
Eppendorf Universal platform til CellXpert CS220
Product Code. 30213525 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
93,0 x 51,3 cm
Product Code. Dimensioner (L x B)
30213525 93,0 x 51,3 cm
1 options
Product Code. 30213525 Supplier Eppendorf Supplier No. 6740070012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Add to basket
Add to basket
Tilbehør til CellXpert™ CS220 CO 2 inkubatorryster.
  • Modstandsdygtig over for °180 C sterilisering
  • Mål: 93,0 x 51,3 cm
  • Materiale: anodiseret aluminium
  • Kompatibel med klæbrige puder: 8 nødvendige for at dække platformen (sælges separat)
  • Indeholder 25 skruer til CS220-klemmer og 25 skruer til mikroplade-/reagensglasstativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Platform
Materiale Anodiseret aluminium
Dimensioner (L x B) 93,0 x 51,3 cm
Model- CellXpert CS220 Universal platform
Inkluderer Skruer