Få mere at vide
Grant Instruments™ Justerbare stænger og to fastgørelsesniveauer
Til brug med (udstyr):
PSU-2Oi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Grant Orbital Shakers
- Mål: 345 x 430 x 105 mm
- Inkluderer ekstra holdestænger, som også kan bestilles separat (HB 330)
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 345 x 430 x 105mm |
| Til brug med (udstyr) | PSU-2Oi |