Få mere at vide
OHAUS™ Universal platform
Shop alle Ohaus produkter
Dimensioner (L x B):
29 x 33 cm
33 x 33 cm
45.7 x 45.7 cm
46 x 46 cm
61 x 45.7 cm
61 x 61 cm
76.2 x 45.7 cm
91.4 x 61 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- En række forskellige platformsmuligheder er tilgængelige til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelle kolbeklemmer og rørstativer
- Platforme kan øge mængden af brugbar plads til prøver
- I nogle tilfælde kan stables for at øge gennemløbet og fordoble prøvekapaciteten
- Rørstativer og måtter med fordybninger holder rørene sikkert på plads
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Platform |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dybde (engelsk) | 13.00 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 33.00 cm |
| Dimensioner (L x B) | 33 x 33 cm |
| Længde (engelsk) | 13.00 tommer. |
| Længde (metrisk) | 33.00 cm |
| Bredde (metrisk) | 33.00 cm |
| Oversigt | Universal platform, 33 X 33 cm, S/S |
| Til brug med (applikation) | Universel |