Få mere at vide
OHAUS™ Universal platform
Artikelnummer. 15742469 Shop alle Ohaus produkter
Dimensioner (L x B):
29 x 33 cm
33 x 33 cm
45.7 x 45.7 cm
46 x 46 cm
61 x 45.7 cm
61 x 61 cm
76.2 x 45.7 cm
91.4 x 61 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15742469
Brand: OHAUS™ 30400052
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Universal platform designet til at holde prøver og laboratorieglas.
  • En række forskellige platformsmuligheder er tilgængelige til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelle kolbeklemmer og rørstativer
  • Platforme kan øge mængden af brugbar plads til prøver
  • I nogle tilfælde kan stables for at øge gennemløbet og fordoble prøvekapaciteten
  • Rørstativer og måtter med fordybninger holder rørene sikkert på plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Platform
Materiale Rustfrit stål
Dybde (engelsk) 11,00''
Dybde (metrisk) 29.00 cm
Dimensioner (L x B) 29 x 33 cm
Længde (engelsk) 11,00 tommer
Længde (metrisk) 29.00 cm
Bredde (metrisk) 33.00 cm
Oversigt Universal platform, 28 X 33 cm, S/S
Til brug med (applikation) Universel