Få mere at vide
OHAUS™ Universal platform
OHAUS™ Universal platform designet til at holde prøver og laboratorieglas.
Brand:  OHAUS™ 30400058
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15702479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7655.00 DKK
    7162.52 DKK / Hver
    Spare 492.48 DKK
    6% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • En række forskellige platformsmuligheder er tilgængelige til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelle kolbeklemmer og rørstativer
  • Platforme kan øge mængden af brugbar plads til prøver
  • I nogle tilfælde kan stables for at øge gennemløbet og fordoble prøvekapaciteten
  • Rørstativer og måtter med fordybninger holder rørene sikkert på plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Platform
30.00 tommer.
76.2 x 45.7 cm
76.20 cm
45.70 cm
Universel
Rustfrit stål
76.20 cm
30.00 tommer.
18.00 tommer.
Universal platform, 76 X 46 cm, S/S
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Universal platform > Mål (L x B): 76,2 x 45,7 cm