Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pipette vægbeslag
Artikelnummer. 15847944 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Enkelt- og flerkanals pipetter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15847944 Enkelt- og flerkanals pipetter Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15847944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.77 DKK
    290.90 DKK / Pakke med 2
    Spare 111.87 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Spar værdifuld plads på bænken ved at holde og opbevare pipetter i den universelle vægmonterede pipetteholder. Pipetteholderen leveres med to vægmonteringsbeslag, der kan holde to pipetter hver og leveres med forskellige farvede øvre og nedre segmenter, der nemt glider på plads.
  • Ideel til laboratorier, der ikke ønsker at blive bundet til et specifikt mærke af pipette, eller som allerede har flere mærker i brug
  • Indeholder 2 enkeltkanal- eller 2 flerkanalspipetter eller en kombination af begge
  • Pipetter holdes i lodret position for at forhindre forurening
  • Indsatser på de øvre holdere kan tilføjes eller fjernes for at passe til forskellige pipettebredder
  • Enheden er ikke autoklaverbar, men kan rengøres med sæbe/vand eller almindelige laboratoriedesinfektionsmidler
  • Lavet af ABS (acrylonitril butadien styren)
  • Hver pakke inkluderer nedre holdere: 2 blå, 2 grønne, 2 klare; Øvre holdere: 2 blå, 2 grønne, 1 lilla, 1 gul
  • Farvekodning til hurtig identifikation
  • Enhåndsfjernelse eller udskiftning af pipetter er let med segmentets unikke design, der inkluderer trækgreb, der hjælper med at centrere og holde pipetterne i en lodret position
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Diverse
Holder Enkelt- og flerkanals pipetter
Materiale ABS
Stillinger 1
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Opbevaring af pipetter
Til brug med (udstyr) Indeholder stort set alle kendte mærker
nr. pr. pakke 2/Pk.
Produkttype Pipette vægmontering
Hylder 2 niveauer