Få mere at vide
Kartell™ Universal sikkerhedspipettepære
Beskrivelse
Reducer risikoen for revner eller skår, når du fylder pipette af enhver størrelse. Kartell™ Universal Safety Pipette Bulb bruger et tilbehør med en adapter til at forsegle omkring pipetter uden at vride.
- Rød gummi med silikone pære
- Til brug med pipetter med en kapacitet på op til 25mL
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Gummi, silikone |
| Type | Universal pipettefylder |