Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-indikator papirstrimler
Artikelnummer. p-8013190 Shop alle Fisherbrand produkter
pH-område:
1 til 11
1 til 14
Pakningsstørrelse:
4 enheder
Artikelnummer. 15920872
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver optimal kvalitet og pålidelige aflæsninger. Fisherbrand™ pH Indicator Paper Strips leveres i plastruller, der sikrer langtidsstabilitet og beskyttelse mod mange ydre påvirkninger.
  • Klar til brug
  • Fremstillet af højkvalitets filterpapir
  • Farverne på farveskalaerne er specielt blandet, så de passer perfekt til reaktionsfarven på indikatorpapirerne
Tekniske data
pH-område 1 til 11
Format Rulle
Mængde 4 hjul
Type pH papir
Længde (metrisk) 5 m
Bredde (metrisk) 7 mm