Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-indikator papirstrimler
Artikelnummer. 15920872 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
pH-område:
1 til 11
1 til 14
Pakningsstørrelse:
4 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område unitSize
15920872 1 til 11 4 enheder
15930872 1 til 14 4 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15920872
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver optimal kvalitet og pålidelige aflæsninger. Fisherbrand™ pH Indicator Paper Strips leveres i plastruller, der sikrer langtidsstabilitet og beskyttelse mod mange ydre påvirkninger.
  • Klar til brug
  • Fremstillet af højkvalitets filterpapir
  • Farverne på farveskalaerne er specielt blandet, så de passer perfekt til reaktionsfarven på indikatorpapirerne
Tekniske data
pH-område 1 til 11
Format Rulle
Mængde 4 hjul
Type pH papir
Længde (metrisk) 5 m
Bredde (metrisk) 7 mm