Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapir
Artikelnummer. p-8772035 Shop alle Fisherbrand produkter
pH-område:
0 til 10
1 til 14
5 til 9
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11703564
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver hurtige og præcise aflæsninger. Fisherbrand™ Universal pH Indicator Paper inkluderer en farveskala trykt på omslaget for nemheds skyld.
  • Filterpapir gennemvædet med en eller flere farvede pH-indikatorer
  • Økonomisk område på pH 0 til 14
  • Tilgængelig i en række forskellige formater for at imødekomme individuelle behov
  • Referencediagram viser farveændringer i trin på pH2
Tekniske data
pH-område 5 til 9
Format Rulle
Mængde 1 rulle
Type Klasse 911
Længde (metrisk) 5 m
Bredde (metrisk) 7 mm