Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapir
Artikelnummer. 11783554 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
0 til 10
1 til 14
5 til 9
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
11783554 0 til 10 Hver
11703564 5 til 9 Hver
11763554 1 til 14 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11783554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.30 DKK
    42.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.55 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver hurtige og præcise aflæsninger. Fisherbrand™ Universal pH Indicator Paper inkluderer en farveskala trykt på omslaget for nemheds skyld.
  • Filterpapir gennemvædet med en eller flere farvede pH-indikatorer
  • Økonomisk område på pH 0 til 14
  • Tilgængelig i en række forskellige formater for at imødekomme individuelle behov
  • Referencediagram viser farveændringer i trin på pH2
Tekniske data
pH-område 0 til 10
Format Rulle
Mængde 1 rulle
Type Klasse 911
Længde (metrisk) 5 m
Bredde (metrisk) 10 mm