Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapir
Artikelnummer. 11763554 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
0 til 10
1 til 14
5 til 9
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
11763554 1 til 14 Hver
11703564 5 til 9 Hver
11783554 0 til 10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11763554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.20 DKK
    35.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.84 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver hurtige og præcise aflæsninger. Fisherbrand™ Universal pH Indicator Paper inkluderer en farveskala trykt på omslaget for nemheds skyld.
  • Filterpapir gennemvædet med en eller flere farvede pH-indikatorer
  • Dyp indikatorpapir i væsken, der skal testes i nogle få sekunder, og fjern det fra testopløsningen og sammenlign de resulterende farver med farveskalaen trykt på omslaget
  • Leveres på en dispenserrulle på 5m
  • To tilgængelige pH-områder: 1 til 14 og 1 til 11
Tekniske data
pH-område 1 til 14
Til brug med (applikation) Måling af pH
Mængde 5 m dispenserrulle
Testmetode Indikatorstrimler