Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapir
Artikelnummer. 15515679 Shop alle Fisherbrand produkter
pH-område:
0,5 til 5
0,5 til 5,5
1 til 11
1 til 14
4 til 7
5 til 9
6,5 til 10
9 til 13
Format:
Rør
Rulle
Rør
Længde (metrisk):
5 m
50 mm
Mængde:
1 rulle
10-pak
4 ruller
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 15515679
Gives rough knowledge of pH.
  • Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifications
pH-område 1 til 14
Format Rulle
Mængde 4 ruller
Type Grade 911
Længde (metrisk) 5 m
Bredde (metrisk) 7 mm