Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapir
Shop alle Fisherbrand produkter
pH-område:
0,5 til 5
0,5 til 5,5
1 til 11
1 til 14
4 til 7
5 til 9
6,5 til 10
9 til 13
Format:
Rør
Rulle
Rør
Længde (metrisk):
5 m
50 mm
Mængde:
1 rulle
10-pak
4 ruller
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
- Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Reference chart shows color changes in steps of pH2
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 5 til 9 |
| Format | Rør |
| Mængde | 10-pak |
| Type | Grade 911 |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |