Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapir
Artikelnummer. 10455532 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
1 til 14
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10455532 1 til 14 Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 10455532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.75 DKK
    47.82 DKK / Pakke med 200
    Spare 9.93 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver hurtige og præcise aflæsninger. Fisherbrand™ Universal pH Indicator Paper inkluderer en farveskala trykt på omslaget for nemheds skyld.
  • Filterpapir gennemvædet med en eller flere farvede pH-indikatorer
  • Økonomisk område på pH 0 til 14
  • Tilgængelig i en række forskellige formater for at imødekomme individuelle behov
  • Referencediagram viser farveændringer i trin på pH2
Tekniske data
pH-område 1 til 14
Format Æske
Mængde 200 æske
Type Klasse 911