Få mere at vide
Heidolph™ Perforeret platform 1000
Artikelnummer. 10322702 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
0 til 1100 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
10322702 0 til 1100 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 10322702 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5495910000
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Til brug med Vibramax 100 og Rotamax 120
Universal perforeret platform giver mulighed for individuel arrangement af fartøjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Hastighedsområde 0 til 1100 rpm
Produkttype Perforeret platform
Dimensioner (L x B) 22 x 22 cm