Få mere at vide
SI Analytics™ Universal papirprinterrulle
Artikelnummer. 10253233 Shop alle SI Analytics produkter
Til brug med (applikation):
Til printer Z 890
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10253233
Brand: SI Analytics™ 285203720
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Universal Paper Printer Roll er universalpapir til brug med Z890 Universal Paper Printer.
  • Rulle universalpapir til printer Z890
  • En rulle
  • Udvendig diameter på 80 mm og indvendig diameter på 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Universal papirprinterrulle til Z 890 printer.
Diameter (metrisk) 80 mm udvendig diameter
Type Printerrulle
Til brug med (applikation) Til printer Z 890
Bredde (metrisk) 76 mm