Få mere at vide
Vitlab™ Universal Model Naturgummi Pipet Filler
Artikelnummer. 10499382
Skift visning
Type:
Pipettefylder
Til brug med (udstyr):
Til pipetter op til 100 ml
Materiale:
Naturgummi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Materiale Pakningsstørrelse
10499382 Pipettefylder Til pipetter op til 100 ml Naturgummi Hver
1 options
Artikelnummer. 10499382 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 104199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.80 DKK
    63.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.37 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Fremstillet af naturgummi. Vitlab™ Universal Model Naturgummi Pipet Filler bruges til pipettering med volumetriske eller målepipetter.
  • Til pipettering med volumetriske eller målepipetter
  • Med 3 ventiler:
    • Ventil A: Luftudløsning
    • Ventil B: Væskefyldning
    • Ventil E: Væskedispensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Naturgummi
Mængde 1 hver
Type Pipettefylder
Til brug med (udstyr) Til pipetter op til 100 ml