Få mere at vide
Corning™ Universal lineær pipettestativ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7163634 Shop alle Corning produkter
Farve:
Klar
Orange
Stillinger:
4
6
Artikelnummer. 16389921
Brand: Corning™ 6066
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Praktisk pipetteopbevaring.
Corning™ universal lineær stand til fire pipetter, (fire enkelt-kanal, maksimalt to 8-kanals eller 12-kanals pipetter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pipette stativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Orange
Holder Enkeltkanalspipetter (4) eller flerkanalspipetter (2)
Materiale POM
Stillinger 4
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Pipetter
Mængde Kasse med 1
Længde (metrisk) 30.6 cm
Bredde (metrisk) 11 cm
Højde (metrisk) 23.8 cm