Få mere at vide
Corning™ Universal lineær pipettestativ
Artikelnummer. 16399921 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Orange
Stillinger:
4
6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Stillinger
16399921 Klar 4
16389921 Orange 4
16309931 Klar 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16399921 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 DKK
    435.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.32 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Praktisk pipetteopbevaring.
Corning™ universal lineær stand til fire pipetter, (fire enkelt-kanal, maksimalt to 8-kanals eller 12-kanals pipetter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polyoxymethylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Holder Enkeltkanalspipetter (4) eller flerkanalspipetter (2)
Materiale POM
Stillinger 4
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Pipetter
Mængde Kasse med 1
Længde (metrisk) 30.6 cm
Produkttype Pipette stativ
Højde (metrisk) 23.8 cm
Bredde (metrisk) 11 cm