Beskrivelse
Corning™ universal lineær stand til fire pipetter, (fire enkelt-kanal, maksimalt to 8-kanals eller 12-kanals pipetter)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Orange |
| Holder | Enkeltkanalspipetter (4) eller flerkanalspipetter (2) |
| Materiale | POM |
| Stillinger | 4 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Pipetter |
| Mængde | Kasse med 1 |
| Længde (metrisk) | 30.6 cm |
| Produkttype | Pipette stativ |
| Vis mere |