Få mere at vide
Universal indicator Solution, pH 4 to 10, Honeywell™
Artikelnummer. 15685140 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15685140 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15685140 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 36828100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
With color chart and directions for use, pH 4-10
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Universal indicator solution
CAS 34722-90-2
Molekylær formel C27H27Br2NaO5S
MDL nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
FN nummer UN1170
InChI nøgle NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
SMIL [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
IUPAC navn sodium;2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2-sulfophenyl)methyl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenolate
Molekylvægt (g/mol) 646.37
PubChem CID 102183223
Mængde 100 mL
Flammepunkt 23°C (73.4°F)