Få mere at vide
Universalindikator, pH-område 4-10, til pH-måling, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10090470
Universalindikator, pH-område 4-10, til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073648 Shop alle Fisher Chemical produkter
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10090470
Brand: Fisher Chemical U/0020/PB05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Universalindikator, pH-område 4-10, til pH-måling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 148741
Tekniske data
Emballage Plastbelagt glasflaske
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Universal indicator, pH range 4-10
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Universalindikator, pH-område 4-10, til pH-måling, Fisher Chemical™ >