Få mere at vide
Universalindikator, pH-område 4-10, til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10090470 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10090470 100 mL 100ml
10468420 500 mL 500ml
10705351 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10090470 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. U/0020/PB05
Request Bulk or Custom Format
Universalindikator, pH-område 4-10, til pH-måling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 148741
Tekniske data
Emballage Plastbelagt glasflaske
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Universal indicator, pH range 4-10
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol