Beskrivelse
- Koniske, lige slangeforbindelser
- PP, Temperaturbestandig op til +135° C max.
- PVDF, Temperaturbestandig op til +160° C max., meget modstandsdygtig over for kemikalier
- Steriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, RoHS |
| Diameter (metrisk) | 4 til 17 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PVDF |
| Til brug med | 4 til 17 mm slange |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Modstandsegenskaber | Kemikalie-resistent, Op til °160 C Temperaturbestandig, UV-bestandig |
| Slangestørrelse | Til diametre 4-17 mm |
| Form | Cylindrisk |
| Farve | Klarhed |
| Vis mere |