Få mere at vide
VELP Scientifica™ Universal H-stativ
Artikelnummer. 16584764 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
462 x 430 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
16584764 462 x 430 mm
1 options
Artikelnummer. 16584764 Leverandør VELP Scientifica™ Leverandørnr. A00000366
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universal H-Stand sikrer stabilitet og kompatibilitet med alle VELP™ Overhead omrørere.
  • Fantastisk løsning til brug af overliggende omrørere på laboratoriebænke
  • Maksimal stabilitet takket være bundens H-form
  • Maksimal modstand med førsteklasses materialer som aluminium og rustfrit stål, korrekt behandlet for at modstå kemikalier og korrosion
  • Muligt at justere stativet for at tilpasse det til ujævn overflade
Tekniske data
Type Stativ til omrører
Dimensioner (L x B x H) 462 x 430 mm