Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal GC kapillarstik
Shop alle Fisherbrand produkter
Forbindelser:
Lige
Y-formet
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Universal kapillarstik |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,30 til 0,75 mm |
| Forbindelser | Lige |
| Inkluderer | Æske af polypropylen |
| Mængde | 10/kasse |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,20 til 0,53 mm |
| Farve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | Kapillærsøjler af smeltet silica i GC |