Få mere at vide
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Racked, Sterile
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
100 til 1.000μ l
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Beskrivelse
- Corning universal fit tips er designet til at give en pålidelig pasform med de fleste store mærke pipetter. (En vejledning til kompatibilitet med pipettespidser kan rekvireres eller downloades fra Corning hjemmeside).
- Affaset åbning hjælper med at sikre nøjagtig væsketilførsel.
- 1-200μ L universal fit-spidser er uddannet til 250μ L, 500μ L og 1.000μ L bind.
- Vælg mellem tre emballagemuligheder: Stakstativspidser har en stak med fem stativer, der hver indeholder 96 spidser, til i alt 480 spidser i et pladsbesparende design. Bulkpakkede spidser er usterile og økonomiske.
- RNase-/DNase-fri.
- Ikke-pyrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100 til 1.000μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Blå |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Rund |
| Emballage | Stativ |
| Uddannet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |