Beskrivelse
- Corning universal fit tips er designet til at give en pålidelig pasform med de fleste store mærke pipetter. (En vejledning til kompatibilitet med pipettespidser kan rekvireres eller downloades fra Corning hjemmeside).
- Affaset åbning hjælper med at sikre nøjagtig væsketilførsel.
- 1-200μ L universal fit-spidser er uddannet til 250μ L, 500μ L og 1.000μ L bind.
- Vælg mellem tre emballagemuligheder: Stakstativspidser har en stak med fem stativer, der hver indeholder 96 spidser, til i alt 480 spidser i et pladsbesparende design. Bulkpakkede spidser er usterile og økonomiske.
- RNase-/DNase-fri.
- Ikke-pyrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100 til 1.000μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Hængslet lukning giver nem stabling og dampindtrængning under autoklavering |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Rund |
| Emballage | Hængslet stativ |
| Uddannet | Ja |