Få mere at vide
Spectrum Labs™ Universal dialyseslangelukning
:
70 mm tætningsbredde
Beskrivelse
- Brug af genlukkelige lukninger er den foretrukne metode til at forsegle dialyseslanger uden risiko for lækage.
- Binde knuder er næsten umulige at åbne og genforsegle og resulterer ofte i beskadigede, utætte membraner.
- Universallukninger er til brug med alle membrantyper.
- Specielt designet med blide tætningskanter
- Ideel universal lukning, der skaber en pålidelig tætning med alle membrankvaliteter, typer og tykkelser.
- For de bedste resultater skal du vælge et par lukninger, der har en forseglingsbredde, der er 4 til 10 mm længere end dialyseslangens flade bredde.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universal lukning |
| membran | Biotech Cellulose Ester, Regenerated Cellulose og PVDF |
| Materiale | Polyamid 6.6 Dupont (Nylon ) |
| Bredde (metrisk) | 70 mm tætningsbredde |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukketype | Universal lukning |
| Steriliseringsmetode | Gammabestråling eller ethylenoxid |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 90 °C |
| Mængde | 10/Pk. |
| Vis mere |