Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Universalstik
Artikelnummer. 10008450
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 til 14 mm
Artikelnummer. 10008450
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01601000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af DURAN™ rør. Lenz Laborglasinstrumente™ Universalforbindelser er til brug med forbindelsesslanger med forskellige diametre.
  • Lavet af DURAN ™rør
  • Universalstik
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 6 til 14 mm
Samlet længde (metrisk) 110 mm