Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Universal Clamp med korkbeklædte kæber
Beskrivelse
- Zink trykstøbning
- Kapacitet 0– 80 mm
- StangØ 10 mm
- Pulverlakeret
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Universal Clamp |
| Materiale | Zinkstøbning, pulverlakeret |
| Inkluderer | Korkforede kæber |
| Diameter (metrisk) | 0 til 80 mm |
| Belægning | Pulverlakeret |