Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Universal karrusel pipette stativ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8397000 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Diverse
Lilla/Klar
Artikelnummer. 16360656
Brand: Heathrow Scientific™ 120499
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold og opbevar pipetter med stil med det nye Universal Pipette Stand, som kan rumme op til 8 enkeltkanaler, 4 multikanaler eller en kombination af begge pipetter.
Et slankt og moderne design gør det muligt for denne stander at holde stort set alle kendte pipettemærker på markedet sikkert, hvilket gør den virkelig universel, mens den tilføjer en puds farve til en bordplade. Indsatser på de øvre holdere kan tilføjes eller fjernes for at passe til forskellige pipettebredder. Fjernelse eller udskiftning af pipetter med én hånd er let med et roterende hoved og en stabil vægtet base. Det er nemt at flytte stativet, mens pipetter holdes på plads, med et hurtigt greb, der giver brugeren mulighed for at gribe og gå. Pipettestativet kommer med ekstra øvre blade for at muliggøre flere farvekodningskonfigurationsmuligheder samt en ændring i farve til dit arbejdsområde, for lidt mere sjov.
  • Ideel til laboratorier, der ikke ønsker at blive bundet til et specifikt mærke af pipette, eller som allerede har flere mærker i brug
  • Vægtet base muliggør nem fjernelse eller udskiftning af pipetter med én hånd
  • Pipetter holdes i lodret position for at forhindre forurening
  • Drej standerhovedet bekvemt for at vælge eller opbevare pipetter
  • Hurtigt greb til at flytte pipettestativ (påfyldt eller aflæsset)
  • Assorterede farvemuligheder giver mulighed for farvekodning af pipetteplacering
  • Enheden er ikke autoklaverbar, men kan rengøres med sæbe/vand eller almindelige laboratoriedesinfektionsmidler
  • Lavet af ABS (Acrylonitril Butadien Styrene)
  • US patentansøgning
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ingen
Oversigt Øvre Holder: Assorteret, Nedre Holder: Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Diverse
Til brug med Pipettes
Greb Type Quick Grip håndtag
Materiale ABS
Model- 120499
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette stativ
Til brug med (applikation) Pipetter, Væskehåndtering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Inkluderer Øvre og nederste holdere
Emballagetype Karton
Mængde 1 hver
garanti 1 år
Dimensioner (L x B x H) Base: 6,2 tommer, top: 9 x 16,1 tommer. (15,8 x 22,9 x 40,8 cm)
Bredde (engelsk) Base: 6,2 tommer, top: 9 tommer.
Bredde (metrisk) Base: 15,8 cm; Top: 22,9 cm
Højde (engelsk) 16,1 tommer
Højde (metrisk) 40.8 cm
Vægt (engelsk) 2.55 lb.
Vægt (metrisk) 1.15 kg