Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Universal karrusel pipette stativ
Artikelnummer. 16360656 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Lilla/Klar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
16360656 Diverse
16340656 Lilla/Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16360656 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. 120499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 DKK
    642.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.64 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Hold og opbevar pipetter med stil med det nye Universal Pipette Stand, som kan rumme op til 8 enkeltkanaler, 4 multikanaler eller en kombination af begge pipetter.
Et slankt og moderne design gør det muligt for denne stander at holde stort set alle kendte pipettemærker på markedet sikkert, hvilket gør den virkelig universel, mens den tilføjer en puds farve til en bordplade. Indsatser på de øvre holdere kan tilføjes eller fjernes for at passe til forskellige pipettebredder. Fjernelse eller udskiftning af pipetter med én hånd er let med et roterende hoved og en stabil vægtet base. Det er nemt at flytte stativet, mens pipetter holdes på plads, med et hurtigt greb, der giver brugeren mulighed for at gribe og gå. Pipettestativet kommer med ekstra øvre blade for at muliggøre flere farvekodningskonfigurationsmuligheder samt en ændring i farve til dit arbejdsområde, for lidt mere sjov.
  • Ideel til laboratorier, der ikke ønsker at blive bundet til et specifikt mærke af pipette, eller som allerede har flere mærker i brug
  • Vægtet base muliggør nem fjernelse eller udskiftning af pipetter med én hånd
  • Pipetter holdes i lodret position for at forhindre forurening
  • Drej standerhovedet bekvemt for at vælge eller opbevare pipetter
  • Hurtigt greb til at flytte pipettestativ (påfyldt eller aflæsset)
  • Assorterede farvemuligheder giver mulighed for farvekodning af pipetteplacering
  • Enheden er ikke autoklaverbar, men kan rengøres med sæbe/vand eller almindelige laboratoriedesinfektionsmidler
  • Lavet af ABS (Acrylonitril Butadien Styrene)
  • US patentansøgning
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ingen
Oversigt Øvre Holder: Assorteret, Nedre Holder: Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Diverse
Til brug med Pipetter
Greb Type Quick Grip Håndtag
Materiale ABS
Model- 120499
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette stativ
Til brug med (applikation) Pipetter, Væskehåndtering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Inkluderer Øvre og nederste holdere
Emballagetype Karton
Mængde 1 hver
garanti 1 år
Dimensioner (L x B x H) Base: 6,2 tommer, top: 9 x 16,1 tommer. (15,8 x 22,9 x 40,8 cm)
Bredde (engelsk) Base: 6,2 tommer, top: 9 tommer.
Bredde (metrisk) Base: 15,8 cm; Top: 22,9 cm
Højde (engelsk) 16,1 tommer
Højde (metrisk) 40.8 cm
Vægt (engelsk) 2.55 lb.
Vægt (metrisk) 1.15 kg