Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Universal karrusel pipette stativ
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Beskrivelse
Et slankt og moderne design gør det muligt for denne stander at holde stort set alle kendte pipettemærker på markedet sikkert, hvilket gør den virkelig universel, mens den tilføjer en puds farve til en bordplade. Indsatser på de øvre holdere kan tilføjes eller fjernes for at passe til forskellige pipettebredder. Fjernelse eller udskiftning af pipetter med én hånd er let med et roterende hoved og en stabil vægtet base. Det er nemt at flytte stativet, mens pipetter holdes på plads, med et hurtigt greb, der giver brugeren mulighed for at gribe og gå. Pipettestativet kommer med ekstra øvre blade for at muliggøre flere farvekodningskonfigurationsmuligheder samt en ændring i farve til dit arbejdsområde, for lidt mere sjov.
- Ideel til laboratorier, der ikke ønsker at blive bundet til et specifikt mærke af pipette, eller som allerede har flere mærker i brug
- Vægtet base muliggør nem fjernelse eller udskiftning af pipetter med én hånd
- Pipetter holdes i lodret position for at forhindre forurening
- Drej standerhovedet bekvemt for at vælge eller opbevare pipetter
- Hurtigt greb til at flytte pipettestativ (påfyldt eller aflæsset)
- Assorterede farvemuligheder giver mulighed for farvekodning af pipetteplacering
- Enheden er ikke autoklaverbar, men kan rengøres med sæbe/vand eller almindelige laboratoriedesinfektionsmidler
- Lavet af ABS (Acrylonitril Butadien Styrene)
- US patentansøgning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ingen |
| Oversigt | Øvre Holder: Lilla/Klar, Nedre Holder: Lilla |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Lilla/Klar |
| Til brug med | Pipettes |
| Greb Type | Quick Grip håndtag |
| Materiale | ABS |
| Model- | 120481 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Pipette stativ |
| Vis mere |