Få mere at vide
R&L Enterprises™ Universal Bunsen brænder
Artikelnummer. 12852144 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12852144 160 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12852144
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende løsning til opvarmning, sterilisering og forbrænding i laboratoriet. R&L Enterprises™ Universal Bunsen brændere er designet til at bruge en bred vifte af gasser.
  • Til brug med kulgas, naturgas (methan), butan, propan eller blandinger af disse gasser
  • Med justerbar stråle, skruet luftregulator, gasreguleringsnåleventil og justerbar baffel
  • Fremstillet i messing med nikkelbelægning
  • Gasforseglingsfedt påføres gevindet på røret og dysen
  • Konstrueret ved hjælp af en trykstøbt base malet i kemisk resistent blå akrylfinish
  • Testet for flammekvalitet og lækage før pakning
Tekniske data
Produkttype Universal brænder
Gas type Butan, Kul, Naturgas, Propan
Materiale Messing
Diameter (metrisk) ydre indløb 9 mm
Højde (metrisk) 160 mm
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 0.29 kg