Få mere at vide
Eppendorf™ Universalskovle til S-4xUniversal Rotor
Artikelnummer. 15893212
Skift visning
Mængde:
2 pakker
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15893212 4 pakker Pakke med 4
15883212 2 pakker Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15893212 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5895203000
På lager
Universalskovle til S-4xUniversal Rotor er egnede svingskovle til S-4xUniversal Rotor, der accepterer en række forskellige adaptere til rør, kolber og plader.
  • Velegnet til S-4xUniversal Rotor
  • Accepterer adaptere til rør, kolber og plader
  • Variable steder afhængig af den anvendte adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) S-4x Universal Rotor
Mængde 4 pakker