Få mere at vide
IKA™ Universalbatchmølle
Artikelnummer. 10111361 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10111361 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10111361 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0001603600
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Maler hårde og skøre stoffer op til 250 ml med en fast hastighed på 20.000 rpm. IKA™ universalbatchmølle har to formalingskamre, der kan betjenes skiftevis ved hjælp af et drev. M 21-klinge medfølger ved levering.
Batchmølle velegnet til tørformaling af hårde og skøre stoffer op til 250 ml med en fast hastighed på 20.000 rpm.
  • Dobbeltvægget formalingskammer kan køles med vand gennem to slangeadaptere
  • Aftageligt formalingskammer er nemt at rengøre
  • To formalingskamre kan betjenes på skift ved hjælp af ét drev
  • M 21-klinge medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mølle
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Certificeringer/compliance IP 21, DIN EN 60529
Dybde (metrisk) 170 mm
Elektriske krav 230/115 V, 50/60 Hz, 550 W
Til brug med (udstyr) Til tør formaling af hårde og skøre stoffer, to formalingskamre
Hårdhed Max: 5 Mohs
Højde (metrisk) 350 mm
Materiale Rustfrit stål
Hastighed 20,000 rpm
Spænding 230/115 V
Watt 550 W
Bredde (metrisk) 170 mm
Frekvens 50/60 Hz