Få mere at vide
S Murray and Co™ Universal bandagesaks
Artikelnummer. 12962065
Skift visning
Længde (metrisk):
175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12962065 175 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12962065 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. D917/05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 DKK
    88.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.47 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Brug denne saks til at klippe alt fra bandager til rustfrit stålnet. S Murray™ Universal bandagesakse er kraftige, men lette med knive i rustfrit stål og robust konstruktion.
  • Forniklet stål
  • Lige med en skarp spids
  • Til skæring af alt fra bandager til rustfrit stålnet
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Universal bandagesaks
Blade stil Lige
Længde (metrisk) 175 mm
Materiale Rustfrit stål