Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Digital Mini Rotatorer
Artikelnummer. p-7084501 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
1 L flaskeklemme
100/125 ml kolbeklemme
2 L flaskeklemme
250 ml kolbeklemme
50 ml flaskeklemme
500 ml kolbeklemme
Flad platform m/ gummimåtte
Slangestøtte 1,5 ml
Slangestøtte 15 ml
Slangestøtte 50 ml
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Universal (aluminium) platform
Universal tilknytning
Dimensioner (L x B):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16504792
Brand: Thermo Scientific™ 88882105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få diverse tilbehør til brug med digitale minirotatorer
Assorteret tilbehør til brug med Digital Mini Rotatorer
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal platform
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Materiale Aluminium
Dimensioner (L x B) 310 x 284 mm
Længde (engelsk) platform 12,21 tommer.
Længde (metrisk) platform 310 mm
Bredde (engelsk) platform 11,18 tommer.
Bredde (metrisk) platform 284 mm
Oversigt Universal (aluminium) platform
Til brug med (udstyr) Digitale Mini Rotatorer, Rocker, Rotator, Mixer
Garanti og servicetilbud 2 år