Description
Assorteret tilbehør til brug med Digital Mini Rotatorer
Service Plan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
Services
2 år
Specifications
Specifications
| Materiale | Rustfrit stål, plast, gummi |
| Dimensioner (L x B) | 307 x 303 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 307 x 303 x 145 mm |
| Oversigt | Universal tilknytning |
| Til brug med (udstyr) | Digitale Mini Rotatorer, Rocker, Rotator, Mixer |