Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Digital Mini Rotatorer
Artikelnummer. 16534792 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
1 L flaskeklemme
100/125 ml kolbeklemme
2 L flaskeklemme
250 ml kolbeklemme
50 ml flaskeklemme
500 ml kolbeklemme
Flad platform m/ gummimåtte
Slangestøtte 1,5 ml
Slangestøtte 15 ml
Slangestøtte 50 ml
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Universal (aluminium) platform
Universal tilknytning
Dimensioner (L x B):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Dimensioner (L x B) unitSize
16534792 250 ml kolbeklemme 85 x 55 mm -
16504792 Universal (aluminium) platform 310 x 284 mm -
16514792 50 ml flaskeklemme 59 x 38 mm -
16524792 100/125 ml kolbeklemme 66 x 43 mm Hver
16544792 500 ml kolbeklemme 105 x 59 mm -
16554792 1 L flaskeklemme 130 x 77 mm -
16564792 2 L flaskeklemme 168 x 91 mm -
16574792 Sticky Mat, 14 x 14 cm 140 x 140 mm -
16584792 Flad platform m/ gummimåtte 330 x 270 mm Hver
16594782 Universal tilknytning 307 x 303 mm -
16524802 Slangestøtte 1,5 ml 197 x 86 mm -
16534802 Slangestøtte 15 ml 262 x 112 mm Hver
16544802 Slangestøtte 50 ml 262 x 112 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16534792 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88882108
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få diverse tilbehør til brug med digitale minirotatorer
Assorteret tilbehør til brug med Digital Mini Rotatorer
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 250 ml kolbeklemme
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 85 x 55 mm
Oversigt 250 ml kolbeklemme
Til brug med (udstyr) Digitale Mini Rotatorer, Rocker, Rotator, Mixer