Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Digital Mini Rotatorer
Artikelnummer. 16524802 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
1 L flaskeklemme
100/125 ml kolbeklemme
2 L flaskeklemme
250 ml kolbeklemme
50 ml flaskeklemme
500 ml kolbeklemme
Flad platform m/ gummimåtte
Slangestøtte 1,5 ml
Slangestøtte 15 ml
Slangestøtte 50 ml
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Universal (aluminium) platform
Universal tilknytning
Dimensioner (L x B):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16524802
Brand: Thermo Scientific™ 88882117
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få diverse tilbehør til brug med digitale minirotatorer
Assorteret tilbehør til brug med Digital Mini Rotatorer
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørkapacitet 1.5 mL
Produkttype Slangestøtte, 1,5 ml
Materiale Plast
Dimensioner (L x B) 197 x 86 mm
Dimensioner (L x B x H) 197 x 86 x 102 mm
Oversigt Slangestøtte 1,5 ml
Til brug med (udstyr) Vippe, rotator, mixer