Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Digital Mini Rotatorer
Artikelnummer. 16504792 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
1 L flaskeklemme
100/125 ml kolbeklemme
2 L flaskeklemme
250 ml kolbeklemme
50 ml flaskeklemme
500 ml kolbeklemme
Flad platform m/ gummimåtte
Slangestøtte 1,5 ml
Slangestøtte 15 ml
Slangestøtte 50 ml
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Universal (aluminium) platform
Universal tilknytning
Dimensioner (L x B):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Dimensioner (L x B) unitSize
16504792 Universal (aluminium) platform 310 x 284 mm -
16514792 50 ml flaskeklemme 59 x 38 mm -
16524792 100/125 ml kolbeklemme 66 x 43 mm Hver
16534792 250 ml kolbeklemme 85 x 55 mm -
16544792 500 ml kolbeklemme 105 x 59 mm -
16554792 1 L flaskeklemme 130 x 77 mm -
16564792 2 L flaskeklemme 168 x 91 mm -
16574792 Sticky Mat, 14 x 14 cm 140 x 140 mm -
16584792 Flad platform m/ gummimåtte 330 x 270 mm Hver
16594782 Universal tilknytning 307 x 303 mm -
16524802 Slangestøtte 1,5 ml 197 x 86 mm -
16534802 Slangestøtte 15 ml 262 x 112 mm Hver
16544802 Slangestøtte 50 ml 262 x 112 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16504792 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88882105
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få diverse tilbehør til brug med digitale minirotatorer
Assorteret tilbehør til brug med Digital Mini Rotatorer
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal platform
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Materiale Aluminium
Dimensioner (L x B) 310 x 284 mm
Længde (engelsk) platform 12,21 tommer.
Længde (metrisk) platform 310 mm
Bredde (engelsk) platform 11,18 tommer.
Bredde (metrisk) platform 284 mm
Oversigt Universal (aluminium) platform
Til brug med (udstyr) Digitale Mini Rotatorer, Rocker, Rotator, Mixer
Garanti og servicetilbud 2 år