Få mere at vide
IKA™ Stickmax Universal klæbemåtte
Artikelnummer. 10567655 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10567655 200 x 200 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10567655 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003920000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 DKK
    514.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.07 DKK
    4% Slukket
På lager
Klæber til rysteplader til hyppigt skiftende beholdertyper og -størrelser. IKA™ Stickmax Universal Adhesive Mat giver sidevippebevægelser for nem fjernelse af karret. Velegnet til desinfektion.
Universal klæbemåtte til shakere. Ideel til hyppigt skiftende fartøjstyper og størrelser
  • Selvklæbende
  • Beholdere kan nemt fjernes takket være sidevippebevægelse
  • Velegnet til desinfektion
  • Mål (B x D): 200 x 200 mm
  • Tilladt omgivelsestemperatur: 5-80° C
  • Maks. hastighed: 300 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Klæbende måtte
Dimensioner (L x B) 200 x 200 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Til brug med (applikation) Hyppigt skiftende fartøjstyper og størrelser
Til brug med (udstyr) Shakers