Få mere at vide
BINDER™ Universal adgangsport
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers Series VD, VDL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Universel
- DN 40 adgangsport
- Til positionering af sensorer eller forsyningsledninger i kammeret
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Universal adgangsport - Yderligere DN 40 lille flange universal adgangsport med blindflange, til positionering af sensorer eller forsyningsledninger i kammeret. |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers Series VD, VDL |
| Type | Adgangsport |
| Størrelse | Universel |
| Spænding | 120/230 V |