Få mere at vide
Ansell™ Universal™ 87-650 serie gule naturgummi latex nedsænkningshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
144 par
Beskrivelse
- Håndbeskyttelse
- Naturgummilatex (coatingmateriale)
- Bomuld flocking (foringsmateriale)
- Sensibilisatorer: Naturgummiproteiner, zinkdiethyldithiocarbamat
- Gode fysiske egenskaber og fingerfærdighed
- Protein niveau:< 50 μg/g (modificeret Lowry-test)
- Kloreret for at forbedre kemisk resistens, påføringsegenskaber og for at minimere mængden af allergifremkaldende proteiner
Applikationer:
- Må ikke bruges mod flammer eller temperaturer< 0 °C eller> 100 °C
- Dårlig kontra olier, fedtstoffer, organiske opløsningsmidler og kulbrinter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Manchet materiale | Naturgummi latex |
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Latex fri | Nej |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 9 |
| Stil | 87-650 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Handske manchet farve | Gul |
| Handske manchet stil | Pinked |
| Vis mere |